Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 295,00 |
Über diesen Artikel
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Sekundär- & Kontrollantikörper
Für Dual-Labeling adsorbierte Sekundärantikörper
Fragmentspezifische Sekundärantikörper
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 mg/mL, Chemicon® | description 1 mg/mL, Chemicon® | description Chemicon®, from goat | description 1.5 mg/mL, Chemicon® |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable |
| conjugate biotin conjugate | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate biotin conjugate |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity rat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?