Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
EPR seal, polypropylene
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polygard
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
cartridge nominal length
4 in. (10 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
filtration area
0.18 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
10.0 μm nominal pore size, 10.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code M (2-118; O-rings)
General description
Polygard-CN Kartuschenfilter bieten einen hohen Durchsatz mit 4,8 bar maximalem Differentialdruck (70 psid) bei 25 °C. Die Kartuschen sind robust, stark, widerstandsfähig und dazu entwickelt, mehreren Stream-in-Place-Zyklen zu widerstehen.
Typische Anwendungen
Polygard-CN Kartuschenfilter werden verbreitet in der Getränkeindustrie für Flüssig- und Gasfiltrationsanwendungen, für Klärungsprozesse und Verringerung der Keimzahlbelastung eingesetzt.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Polygard® CN Kartuschenfilter werden gemäß einem durch ein akkreditiertes Registrierungsorgan zugelassenen Qualitätsmanagementsystem mit einem ISO 9000 Qualitätssystemstandard konzipiert, entwickelt und hergestellt und werden mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Jedem Kartuschenfilter ist für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ein Validierungsleitfaden beigefügt.
Für Rückverfolgbarkeit und einfache Identifizierung ist jeder Kartuschenfilter mit identifizierenden Merkmalen markiert.
Mehrere Formate erhältlich
Ein großes Angebot von Polygard® CN Kartuschenfiltergrößen ist erhältlich, um Ihren Anwendungsanforderungen zu entsprechen. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten stehen für eine einfache Anpassung an vorhandene Gehäuse zur Verfügung.
Preparation Note
30 min mit heißem Wasser bei 80 °C
10 Autoklavenzyklen oder SIP bei 126 °C für 30 min
Analysis Note
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismus-Reduktion
- Wirkungsweise: Filtration (nominal)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Effiziente Reduktion von Partikeln und Mikroorganismen
- Gebrauchsanweisung: Bitte beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch für Polygard® und CLARIGARD® Kartuschen
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings) | description pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings) | description pore size 30.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings) | description pore size 0.6 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings) |
| filtration area 0.18 m2 | filtration area 0.42 m2 | filtration area 0.42 m2 | filtration area 0.18 m2 |
| material polypropylene , EPR seal | material EPR seal, polypropylene | material polypropylene , EPR seal | material EPR seal, polypropylene |
| impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| parameter 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C |
| input sample type liquid | input sample type liquid | input sample type liquid | input sample type liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polygard® CN Kartuschenfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?