Fortfahren mit
CN50M4E06
Polygard® CN Kartuschenfilter
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
Synonym(e):
Polygard-CN Cartridge Filter 4 in. 5.0 μm Code M Ethylene-Propylene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
EPR seal, polypropylene
product line
Polygard
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polygard
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
technique(s)
prefiltration: suitable
cartridge nominal length
4 in. (10 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
filtration area
0.18 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
5.0 μm nominal pore size, 5.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code M (2-118; O-rings)
General description
Die POLYGARD® CR Kartuschenfilter-Produkte sind Filter mit Nenngrößen, die für die Entfernung von Teilchen aus Flüssigkeiten und Gasen konzipiert wurden. Durch die gefaltete Struktur des Polygard®-CN Filtermediums werden Druckunterschiede während des Filtrationsprozesses minimal gehalten und die Porengröße von 5,0 μm sowie und die Polypropylen-Konstruktion sorgen für geringe Anteile extrahierbarer Substanzen sowie eine breite chemische Kompatibilität. Die stromabwärtige Filterperformance wird durch eine effiziente Reduzierung der Partikel und Mikroorganismen optimiert.
Polygard-CN Kartuschenfilter bieten einen hohen Durchsatz mit 4,8 bar max. Differenzdruck (70 psid) bei 25 °C. Die Kartuschen sind robust, beständig, resilient und können mehrere Steam-In-Place-Zyklen (SIP) aushalten.
Typische Anwendungen
Polygard-CN Kartuschenfilter werden häufig in der Getränkeindustrie zur Filtration von Flüssigkeiten und Gasen sowie für Kläranlagen und Reduzierung der Keimbelastung angewendet.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Polygard® CN Kartuschenfilter werden in Übereinstimmung mit einem Qualitätsmanagementsystem, das von einem akkreditierten registrierenden Organ nach einem ISO 9000 Qualitätssystemstandard zugelassen ist, konzipiert, entwickelt und hergestellt, und mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Jedem Kartuschenfilter ist für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ein Validierungsleitfaden beigefügt.
Für Rückverfolgbarkeit und einfache Identifizierung ist jeder Filter mit identifizierenden Merkmalen markiert.
Mehrere Formate erhältlich
Die Polygard®-CN Kartuschenfilter sind in unterschiedlichen Größen für verschiedene Anwendungsanforderungen erhältlich. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten stehen für eine einfache Anpassung an vorhandene Gehäuse zur Verfügung.
Preparation Note
Desinfektionsprotokoll
30 min mit heißem Wasser bei 80 °C
Sterilisationsmethode
10 Autoklavenzyklen oder SIP-Zyklen bei 126 °C für 30 min
Analysis Note
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥5 L
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Reduzierung von Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (nominal)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Effiziente Reduzierung von Partikeln und Mikroorganismen
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung zu den Polygard®- und CLARIGARD®-Kartuschen
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CN06M4E06CN1272E06CN12F2E06
description
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
description
pore size 0.6 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
description
pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
description
pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
product line
Polygard
product line
Polygard
product line
Polygard
product line
Polygard
filtration area
0.18 m2
filtration area
0.18 m2
filtration area
0.84 m2
filtration area
0.42 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
material
polypropylene , EPR seal
material
EPR seal, polypropylene
material
EPR seal, polypropylene
material
EPR seal, polypropylene
parameter
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polygard® CN Kartuschenfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)