Merck
CVGL72TPK48
Durapore® 0.22 µm, Cartridge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Durapore®
feature
hydrophilic
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
20 in.
W
2.7 in.
filtration area
1.38 m2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
cartridge code
Code 7
Quality Level
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany