Fortfahren mit
DCABLES
DirectLoad™ Electrophoresis cables (Black & Red)
replacement cables, compatible with the DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems
Synonym(e):
horizontal electrophoresis system cables, electrophoresis system cables, mini electrophoresis system cables, midi electrophoresis system cables,
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105303
NACRES:
NA.31
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
pkg of 2 units
technique(s)
electrophoresis: suitable
application(s)
pharmaceutical
compatibility
for use with DirectLoad™ Mini and Midi branded products
General description
DirectLoad™ Electrophoresis cables (Black & Red) for DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems. The DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems provide researchers flexible and easy to use platforms for agarose gel DNA and RNA electrophoresis experiments. Compatible Mini or Midi gel trays, combs, and volumes can be modified to research needs. Mini Electrophoresis System products are optimal for small to medium throughput experiments, while Midi Electrophoresis System products are optimal to large throughput experiments.
Application
DNA Agarose Gel Electrophoresis, RNA Agarose Gel Electrophoresis
Features and Benefits
1500V rated with retractable 4mm connectors
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D3937DMINIDMIDI
description
replacement cables, compatible with the DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems
description
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
description
for agarose gel DNA and RNA horizontal electrophoresis
description
for agarose gel DNA and RNA horizontal electrophoresis
compatibility
for use with DirectLoad™ Mini and Midi branded products
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 2 units
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)