Fortfahren mit
DP01
Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419)
This Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419) is validated for use in Immunoblotting
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
(SV40 infected cells)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(SV40 infected cells)
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample))
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with NS-1 mouse myeloma cells . Recognizes the ~94 kDa SV40 large T antigen and the ~20.5 kDa SV40 small T antigen.
Immunogen
the N-terminal domain of SV40 large and small T-antigen
Application
Immunoblotting Immunofluorescence (1-5 µg/mL)Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)