Fortfahren mit
DTTP04700
Isopore-Membranfilter
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,6 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
bubble point
≥1.52 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
  • Auflichtmikroskopie
  • SEM-Analyse
  • Gravimetrische Analyse
  • Luftüberwachung
  • Mikroplastikanalyse
  • Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DTTP02500DTTP01300ATTP04700
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
5-20 % porosity, 0.6 μm pore size
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
diam.
47 mm
diam.
25 mm
diam.
13 mm
diam.
47 mm
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
parameter
140 °C max. temp., ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 10 L/min-cm2-psi air flow rate
parameter
~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp.
parameter
140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 10 L/min-cm2-psi air flow rate, ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
material
polycarbonate membrane, plain filter, white filter
material
white filter, polycarbonate membrane, plain filter
material
white filter, plain filter, polycarbonate membrane
material
polycarbonate membrane, white filter, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopore-Membranfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)