Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-butadiene device, white filter
agency
ISO 7004
sterility
electron beam irradiated
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Multi packaging
parameter
100 mL sample volume
capacity
100 mL
filter diam.
47 mm
funnel capacity
100 mL
volume
100 mL
pore size
0.22 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® (System)
shipped in
ambient
General description
Die Filtrationseinheiten sind mit Elektronenstrahlen bestrahlt, ein belüfteter Deckel bedeckt die Probe während der Filtration und ein 360°-Rand verhindert die versehentliche Berührung der Membranfiltrationsfläche mit der Pinzette während des Membrantransfers, um die Proben vor Kontamination zu schützen und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse bei der mikrobiellen Zählung sicherzustellen.
Die EZ-FIT®-Azure-Funktion macht die EZ-FIT®-Filtrationseinheit mit einem transparenten Trichter und rundum angebrachten Füllstandsanzeigen für ein einfaches Befüllen aus jedem Winkel noch ergonomischer und praktischer. Das innovative Design der Trichtereinheit verhindert Leckagen und einen Proben-Bypass an der Membran.
Die Filtrationseinheiten entsprechen internationalen Standards und minimieren Probenrückstände. Die Einheiten können gestapelt werden, um Platz im Arbeitsbereich zu sparen. Dieses Einwegprodukt ist für die EZ-FIT®-Filtrationsleiste konzipiert, die mit speziellen EZ-FIT®-Filterhaltern ausgestattet ist.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Multi packaging, suitable for (suitable for solid cultivation) | description pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation) | description pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation) |
| capacity 100 mL | capacity 100 mL | capacity 250 mL | capacity 250 mL |
| material styrene-butadiene device, white filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material styrene-butadiene device, gridded filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material styrene-butadiene device, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, gridded filter | material styrene-butadiene device, black filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, gridded filter |
| filter diam. 47 mm | filter diam. 47 mm | filter diam. 47 mm | filter diam. 47 mm |
| manufacturer/tradename EZ-Fit® | manufacturer/tradename EZ-Fit® | manufacturer/tradename EZ-Fit® | manufacturer/tradename EZ-Fit® |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.8 μm pore size |
| feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZ-Fit® Filtrationseinheit, weiße Membran, 0,22 µm Porengröße, 100-ml-Trichter, Multipack, ohne Filtereinsatz
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?