Fortfahren mit
EZFREAD01
EZ-Fluo™ Reader
Synonym(e):
Detection instrument
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32035490
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Quality Segment
description
For rapid detection of microbial contamination
manufacturer/tradename
EZ-Fluo™
parameter
at 15 - 40 °C, 4.4 kg
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
General description
The EZ-Fluo™ reader is part of the EZ-Fluo™ Rapid detection system. It is a fluorescent-based technology designed for fast and quantitative detection of microorganisms over a broad range of filterable samples. Fluorescent micro-colonies can be counted directly through the viewing window of the reader.
Application
The EZ-Fluo™ reader is a Rapid & non-destructive system for microbial detection in filterable samples.
Legal Information
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZ-Fluo™ Reader
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)