Fortfahren mit
FCMAB327F
Anti-Alzheimer-Vorläuferprotein-A4-(NT)-FITC-Antikörper, Klon 22C11
clone 22C11, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
APP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
22C11, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
22C11, monoclonal
species reactivity
canine
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
110/120/130 kDa berechnet
Ablagerungen von Amyloid-Protein in senilen Plaques nahe der Nervenfortsätze werden in den Gehirnen von älteren Menschen und bei Fällen von Alzheimer-Krankheit festgestellt. Der Hauptbestandteil dieses extrazellulären Amyloids ist Beta A4, ein 4 kDa-Peptid. Dieses stammt von einem größeren Amyloidpräkursorprotein (APP), welches weitestgehend im Gehirn und Körper exprimiert wird. Die Bildung, der Transport und die Funktion dieser Proteine stellen derzeit einen aktiven Bereich in der Forschung dar.
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes Alzheimer-Präkursor A4 (A4695)-Fusionsprotein.
Application
Der Anti-Alzheimer-Vorläuferprotein A4 (N-Terminus)-FITC-Antikörper, Klon 22C11, weist die Konzentration von Alzheimer-Vorläuferprotein A4 (N-Terminus) nach und wurde veröffentlicht und für die Verwendung in FC validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Biochem/physiol Actions
Antikörper erkennt Alzheimer-Vorläuferprotein
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 konjugiert an FITC in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie unter Verwendung von B35-Zellen.
Kontrolle
B35-Zellen
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB348A4MAB348ZMS1012
description
clone 22C11, Milli-Mark®, from mouse
description
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
description
clone 22C11, Chemicon®, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
canine
species reactivity
rat, pig
species reactivity
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
species reactivity
rat, mouse, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
clone
22C11, monoclonal
clone
22C11, monoclonal
clone
22C11, monoclonal
clone
22C11, recombinant monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)