Fortfahren mit
FR139474088
K-080 Blue Std PS 10% 1 G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
Quality Segment
form
microspheres
concentration
10.0%
description
Functional Group Plain, <5% (Standard Deviation)
diam.
0.750-0.890 μm
color
blue
Packaging
Polyethylene bottle
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)