Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 360,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Thrombozyten-Wachstumsfaktor-AA-Protein, rekombinant, human, The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
biological source
human
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
Gene Information
human ... PDGFA(5154)
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue. | description PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source Porcine |
| assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC and SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... PDGFA(5154) | Gene Information human ... PDGFB(5155) | Gene Information human ... PDGFB(5155) | Gene Information pig ... PDGFB(100626465) |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thrombozyten-Wachstumsfaktor-AA-Protein, rekombinant, human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?