Merck
GG-10X10ML-U
Blood typing Unlabeled Vials Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonym(e):
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
RUM-1, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 10 × 10 mL
Konzentration
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.6-7.0
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Appropriate for patient and neonatal testing - does not detect DVI red cells
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s
For In Vitro use only .
Anwendung
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Unlabeled
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable