Fortfahren mit
GTTP02500
Isopore-Membranfilter
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder elektronischen Mikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Filter von gleichem Gewicht sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Partikel auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftmonitoring, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: GTTP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Luftüberwachung
  • SEM-Analyse
  • Sterilitätstests
  • Analyse auf Mikroplastik
  • Analyse auf Mikroplastik in Wasser
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nach dem Autoklavieren kann die Fließrate ggf. reduziert sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GTTP03700GTTP04700GTTP01300
description
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
description
Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
description
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp.
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp.
parameter
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
parameter
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
25 mm
diam.
37 mm
diam.
47 mm
diam.
13 mm
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
13.8 % porosity, 0.22 μm pore size
pore size
13.8 % porosity, 0.22 μm pore size
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
material
polycarbonate membrane, plain filter, white filter
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
white filter, polycarbonate membrane, plain filter
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopore-Membranfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I use it often to filter cells. I was just wondering if it matters which side of the filter I use? Are we supposed to use it the way they come in the box? So that the top of the filter is always used as the part to put the cell suspension on?
    1 answer
    1. Isopore membranes should be handled carefully using appropriate forceps, such as Millipore forceps (Catalog No. XX6200006P). Avoid touching the membrane with fingers. Membranes should be used with the shiny side up.