Fortfahren mit
IF009
Interferon-α A-Protein, rekombinant, Maus
Interferon-α A Protein, Recombinant mouse.
Synonym(e):
Interferon alpha-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
>95%
Biological source:
mouse
Recombinant:
expressed in E. coli
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95%
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Aufgereinigtes rekombinantes Maus-Interferon Alpha A (IFNAlphaA)
Produktherkunft: Aus Maus-DNA gewonnenes Gen exprimiert in E. coli.
Physical form
Gefroren, in PBS mit 0,1 % Rinderserumalbumin (BSA).
Preparation Note
Nach Erhalt sollte dieses Produkt bei maximal -70° C gelagert werden, um die volle Aktivität zu erhalten. Beim Auftauen sollte der Inhalt des Röhrchens in separate Röhrchen aufgeteilt werden, um das Einfrieren und Auftauen auf ein Minimum zu beschränken. Verwenden Sie beim Verdünnen dieses Interferons Pipettenspitzen und Röhrchen aus Polypropylen. Nur in proteinhaltigen Puffern wie 0,1 % Rinderserumalbumin verdünnen.
Analysis Note
Spezifische Aktivität: Bestimmt durch Prüfung der Inhibition des virusinduzierten zytopathischen Effekts. In diesem antiviralen Assay für Interferon ist etwa 1 Einheit/ml Interferon die Menge, die erforderlich ist, um eine zytopathische Wirkung von 50 % zu erzeugen.
Other Notes
Spezifische Aktivität: Die Einheiten werden in Bezug auf den internationalen Referenzstandard für Maus-Interferon-Alpha (IFNAlpha) bestimmt, der von den National Institutes of Health zur Verfügung gestellt wird. Aktivitätseinheit, gemessen an Maus-L929-Zellen mit Enzephalomyokarditis-Virus (EMCV).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IF007I4401I8657
description
Interferon-α A Protein, Recombinant mouse.
description
Purified Recombinant Human Interferon Alpha A (Hu-IFN-alphaA & Hu-IFN-alpha2a).
description
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
description
≥95%, recombinant, expressed in bacteria, lyophilized powder, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
>95%
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥95%
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
biological source
rat
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in bacteria
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P01563, P01573
UniProt accession no.
P01563
UniProt accession no.
P01563
UniProt accession no.
P05011
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)