Fortfahren mit
IM51
Anti-MMP-2 (Ab-4) Mouse mAb (75-7F7)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
(bovine, human, mouse, not rat)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(bovine, human, mouse, not rat)
storage condition
OK to freeze
dilution
(Frozen Sections
Immunoblotting (1 µg/mL,
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
storage temp.
−20°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~72 kDa latent and the ~66 kDa active forms of MMP-2.
Immunogen
Human
Application
Frozen Sections Immunoblotting (1 µg/mL, Paraffin Sections
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)