Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
In Kombination mit einem IPAK Meta® Polishing-Modul für aufbereitetes Wasser (IPAKMET00) wird die Herstellung von Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Laboranwendungen möglich.
Application
- Für Milli-Q® IQ/EQ 7000 und EQ 7008/16 Reinstwasseraufbereitungssysteme, die mit aufbereitetem Wasser gespeist werden
- Liefert Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Anwendungen
Features and Benefits
- Das e-Sure-Tag ermöglicht eine RFID-Verbindung mit dem System, um eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren
- 78 % der Teilelieferanten sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKQUAA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKMETA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003/05 /10 /15 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKQUAA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKMETA1. |
| compatibility for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7000 | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7016 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7000 |
| manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
| humidity measuring range 10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements) | humidity measuring range 10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements) | humidity measuring range 10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements) | humidity measuring range 10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements) |
| input feed water nature purified water | input - | input feed water nature purified water (Elix®) | input feed water nature purified water (Elix®) |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?