Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 60 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
13 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex™
sustainability
Sustainability features
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp.
diam.
13 mm
filter diam.
13 mm
thickness
130 μm
matrix
Mitex™
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Die Mitex™ PTFE-Membran ist gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Basen, Treibstoffen und kryogenen Flüssigkeiten, beständig. Die Mitex Membran ist unlaminiert, jedoch einfach zu handhaben und vereint den Komfort einer laminierten Membran mit der Vielseitigkeit einer reinen PTFE-Membran. Mitex Membranen sind hydrophob.
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite chemische Kompatibilität
•Biologisch und chemisch inert
•Stabil bei Temperaturen über 260 °C (500 °F) und unter -100 °C (-148 °F)
Anwendungen:
Klärfiltration von Säuren, Basen, kryogenen Flüssigkeiten und Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite chemische Kompatibilität
•Biologisch und chemisch inert
•Stabil bei Temperaturen über 260 °C (500 °F) und unter -100 °C (-148 °F)
Anwendungen:
Klärfiltration von Säuren, Basen, kryogenen Flüssigkeiten und Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung
Filtercode: LCWP
Filtertyp: Siebfilter
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
- Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten
- Klärung von Treibmitteln
- Isolierung von RNA
- Überwachung der Luftqualität
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE-Membranfilter; Porengröße 10,0 μm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?