Fortfahren mit
MAB360
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, GA5
Synonym(e):
GFAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
GA5, monoclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
1135
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Gliafaserprotein-Antikörper, Klon GA5, ascites fluid, clone GA5, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GA5, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
Saures Glialfaserprotein ist ein Intermediärfilament der Klasse III. GFAP ist der Hauptbestandteil des Intermediärfilaments in Astrozyten und dient als zellspezifischer Marker für die Unterscheidung differenzierter Astrozyten von anderen Glialzellen während der Entwicklung des Zentralnervensystems.
~ 51 kDa
Immunogen
Aufgereinigtes GFAP aus dem Rückenmark des Schweins.
Application
Anti-Glialfaserprotein-Antikörper, Klon GA5 dient zur Bestimmung der Konzentration von saurem Glialfaserprotein und wurde für die Verwendung in IC, IH, IH(P) und WB validiert und mit mehr als 64 Produktzitaten in Publikationen beschrieben.
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge wurde auf gezüchteten Säugetierzellen verwendet.
Immunhistochemie (Paraffin):
Eine Verdünnung von 1:400 - 1:800 aus einer früheren Charge wurde auf alkoholfixierten, in Paraffin eingebetteten Schnitten von Rattenhirn (Cerebrum oder Cerebellum) und humanem Hirn verwendet.
Immunblotting: Es wurde eine 1:1000-Verdünnung einer früheren Charge verwendet.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden
Biochem/physiol Actions
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Saures Glialfaserprotein. Auf Western Blots der Extrakte einer humanen Gliomzelllinie (U33CG/343MG) erkennt MAB360 eine dem GFAP entsprechende Bande bei ca. 51 kDa (Debus, 1983). Mittels Immunhistochemie werden Astrozyten und Bergmann-Glialzellen, Gliome und von Glialzellen abgeleitete Tumoren erkannt. Zeigt keine Kreuzreaktivität mit Vimentin.
Physical form
Ungereinigte monoklonale Maus-IgG1-Flüssigkeit in Puffer mit 15 mM Natriumazid.
Analysis Note
Kontrolle
Positivkontrolle: Gezüchtete Astrozyten, Hirngewebe (weiße Substanz), Rückenmark, Retina
Regelmäßig mittels Western Blot an Maushirn-Lysaten beurteilt.
Western Blot-Analyse:
Eine 1:1000 Verdünnung dieser Charge detektierte GFAP in 10 μg Maushirn-Lysat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB3402MAB3402XG9269
description
ascites fluid, clone GA5, Chemicon®
description
clone GA5, Chemicon®, from mouse
description
clone GA5, Chemicon®, from mouse
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... GFAP(2670)
Gene Information
human ... GFAP(2670)
Gene Information
human ... GFAP(2670)
Gene Information
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
clone
GA5, monoclonal
clone
GA5, monoclonal
clone
GA5, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
species reactivity
chicken, pig, rat, bovine, mouse, rabbit, human
species reactivity
human, chicken, pig, rat
species reactivity
rat, human
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can this antibody be used in IHC frozen(IHC-F) rather than IHC paraffin(IHC-P)?
    1 answer
    1. This material has not been tested for suitability in the application for IHC-F.