Fortfahren mit
MAB5428
Anti-Retinales-Pigmentepithel-65-Antikörper
clone 401.8B11.3D9, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
RPE65
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
401.8B11.3D9, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
42
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
401.8B11.3D9, monoclonal
species reactivity
bovine, human, Xenopus, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RPE65(6121)
General description
~ 65 kDa
Immunogen
Mikrosomale RPE-Membranen des Rindes.
Application
Der Anti-Retinales-Pigmentepithel-65-Antikörper weist den Gehalt an retinalem Pigmentepithel 65 nach und wurde zur Verwendung in ELISA, IH, IP und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Sensorisches und peripheres Nervensystem
Western Blot: 1:5.000–1:20.000 auf RPE-Membranen des Rindes mit ECL. Der empfohlene Verdünnungspuffer ist TBS mit 10 % Kälberserum, 0,25 % T-20, 1 M D-Glucose und 10 % Glycerin. Der empfohlene Blockierungspuffer ist TBS mit 2 % BSA und 0,5 % Tween 20. Der empfohlene Gel-Prozentsatz beträgt 10 %.
Immunhistochemie bei gefrorenen Gewebeschnitten: 1:250–1:500
Immunpräzipitation: 20 μg Antikörper in einem Reaktionsvolumen von 500 μl.
Immunaffinitäts-Aufreinigung
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit Retinalem Pigmentepithel 65 (RPE65). Auf RPE-Membranen des Rindes erkennt der Antikörper ein Protein mit einem Molekulargewicht von ~ 65 kDa.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS. Enthält keine Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Auge
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZRB1640SAB5701703ZMS1143
description
clone 401.8B11.3D9, Chemicon®, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
species reactivity
bovine, human, Xenopus, mouse
species reactivity
human, rabbit, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, bovine
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
purified antibody
clone
401.8B11.3D9, monoclonal
clone
2F8, recombinant monoclonal
clone
monoclonal
clone
401.8B11.3D9, recombinant monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... RPE65(6121)
Gene Information
human ... RPE65(6121)
Gene Information
human ... RPE65(6121)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
WGK
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)