Fortfahren mit
MABC1111
Anti-Angiogenin-Antikörper, Klon C527
clone C527, from mouse
Synonym(e):
Angiogenin-1, Ribonuclease 5, RNase 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
C527, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA, IF, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C527, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
Gene Information
mouse ... Ang(11727)
General description
Angiogenin (UniProt: P21570; auch bekannt als EC: 3.3.27.-, Angiogenin-1, Ribonuklease 5, RNase 5) wird durch das Gen Ang (auch bekannt als Ang1, Rnase5, Rnase5a) (Gen-ID: 11727) in Mausspezies kodiert. Angiogenin ist ein homodimeres Protein, das zur Familie der pankreatischen Ribonuklease gehört. Es wird mit einem Signalpeptid (AS 1-24) synthetisiert, das anschließend abgespalten wird. Angiogenin bindet an Aktin an der Oberfläche von Endothelzellen und wird schnell endozytiert und in den Zellkern verlagert, wo es sich im Nukleolus ansammelt und an DNA bindet. Sein Kernlokalisierungssignal befindet sich in den Aminosäuren 55-59. Angiogenin induziert die Vaskularisierung von normalem und malignem Gewebe und seine Aktivität wird durch die Interaktion mit RNH1 in vivo reguliert. Die wachstumsfördernden Funktionen von Angiogenin werden durch rRNA-Transkription vermittelt. Es stimuliert die Synthese der ribosomalen RNA, einschließlich derjenigen, die die Initiationsstellensequenzen der 45S rRNA enthält. Es spaltet die tRNA innerhalb der Anticodon-Schleifen, um tRNA-abgeleitete stressinduzierte Fragmente (tiRNAs) zu erzeugen, die die Proteinsynthese hemmen und die Bildung von Stressgranula (SGs) auslösen. Unter Stress wird Angiogenin in die SGs verlagert und vermittelt die Produktion von tRNA-abgeleiteter stressinduzierter kleiner RNA (tiRNA), die das zelluläre Überleben verbessert, indem sie gleichzeitig die globale Proteintranslation unterdrückt, anabole Energie einspart und die durch interne ribosomale Eintrittsstelle (IRES) vermittelte Proteintranslation von anti-apoptotischen Genen ermöglicht.
~16 kDa gemessen; 16,23 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
Rekombinantes Maus-Angiogenin von voller Länge.
Application
Anti-Angiogenin, Klon C527, Best.-Nr. MABC1111, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper, der Angiogenin nachweist und für die Verwendung in ELISA, Immunfluoreszenz und Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Apoptose und Krebs
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Angiogenin in Immunfluoreszenz-Anwendungen nachgewiesen (Goncalves, K.A., et al. (2016). Cell. 166(4):894-906).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Angiogenin in ELISA-Anwendungen nachgewiesen (Goncalves, K.A., et al. (2016). Cell. 166(4):894-906).
Biochem/physiol Actions
Der Klon C527 weist Angiogenin in Mäusezellen nach.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2b-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot mit rekombinantem Maus-Angiogenin.
Western-Blot-Analyse: 4 µg/ml dieses Antikörpers wies rekombinantes Maus-Angiogenin nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABC166HPA039223A6955
description
clone C527, from mouse
description
clone 26-2F, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
clone
C527, monoclonal
clone
26-2F, monoclonal
clone
polyclonal
clone
-
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
UniProt accession no.
P21570
UniProt accession no.
P03950
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)