Fortfahren mit
MABC1236
Anti-DNA-PKcs-Antikörper, Klon 3A9.1
clone 3A9.1, from mouse
Synonym(e):
DNA-dependent protein kinase catalytic subunit, DNA-PK catalytic subunit, DNA-PKcs, DNPK1, p460
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3A9.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3A9.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKDC(5591)
General description
Die katalytische Untereinheit der DNA-abhängigen Proteinkinase (EC 2.7.11.1; UniProt P78527; auch bekannt als katalytische Untereinheit der DNA-PK, DNA-PKcs, DNPK1, p460) wird beim Menschen durch das Gen PRKDC (auch bekannt als HYRC, HYRC1, IMD26, XRCC7) kodiert (Gen-ID: 5591). DNA-PK ist ein Heterotrimer aus PRKDC und dem Ku p70/YRCC6-p86/XRCC5-Dimer. Es fungiert als molekularer Sensor für DNA-Schäden und ist an der nicht-homologen Endverbindung der DNA beteiligt, die für die Reparatur von Doppelstrangbrüchen (DSB) und die V(D)J-Rekombination erforderlich ist. Nach der Bindung an die DNA entfaltet es seine katalytischen Eigenschaften. DNA-PKcs gehört zur Familie der Phosphatidylinositol(PI)-3-Kinasen, aber biochemische Tests zeigen, dass sie Proteine phosphoryliert und keine nachweisbare Aktivität gegenüber Lipiden aufweist. DNA-PKcs weist große Ähnlichkeit mit Mitgliedern der PI-Kinase-Familie auf, die an der Kontrolle des Zellzyklus, der DNA-Reparatur und der Reaktion auf DNA-Schäden beteiligt sind. Ein Mangel an DNA-PKcs ist mit einer schweren kombinierten Immunschwäche verbunden, die durch reduzierte oder fehlende T- und B-Zellen, wiederkehrende Candidose und Infektionen der unteren Atemwege gekennzeichnet ist. Literatur: Hartley, KO., et al. (1995). 82, 849-856.
~470 kDa beobachtet. 469,1/466,5 kDa (Isoform 1/2) berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Fragment aus der Region zwischen der FAT- und KIP-bindenden Domäne von humanem DNA-PKcs
Application
Dieser monoklonale Anti-DNA-PKcs-Antikörper der Maus, Klon 3A9.1, Best.-Nr. MABC1236, weist die katalytische Untereinheit der DNA-PK (DNA-PKcs) nach und ist für die Verwendung in Western Blot validiert.
Forschungskategorie
Apoptose und Krebs
Biochem/physiol Actions
Klon 3A9.1 weist die katalytische Untereinheit der DNA-PK (DNA-PKcs) nach, nicht aber die regulatorische Untereinheit (Ku). Das Zielepitop kommt in beiden gespleißten Isoformen des humanen DNA-PKcs vor und wird von UniProt (P78527) gemeldet.
Physical form
Aufgereinigtes Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in K562-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde DNA-PKcs in 10 µg K562-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4502385SAB4502383ZRB1703
description
clone 3A9.1, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... PRKDC(5591)
Gene Information
human ... PRKDC(5591)
Gene Information
human ... PRKDC(5591)
Gene Information
human ... PKRDC(5591)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
clone
3A9.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1K3, recombinant monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)