Fortfahren mit
MABC171
Anti-Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1)-R132H-Antikörper, Klon HMab-1
clone HMab-1, from mouse
Synonym(e):
Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, IDH, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDP, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 484,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HMab-1, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
5
€ 484,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HMab-1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IDH1(3417)
General description
Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1) ist ein 46 kDa großes, NADP-abhängiges Enzym, das die Decarboxylierung von Isocitrat zu α-Ketoglutarat katalysiert. IDH1 spielt möglicherweise auch eine Rolle bei der Vermeidung oxidativer Schäden und bei der Verlagerung von Proteinen in die Peroxisomen. Es ist weithin bekannt, dass Mutationen in IDH1 zu verschiedenen Arten von Gliomen führen.
~90 kDa gemessen. Das berechnete Molekulargewicht von Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1) beträgt 47 kDa. Es wurde jedoch ein Western-Blot mit einer MBP-markierten rekombinanten Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1) durchgeführt. Da MBP ein Molekulargewicht von ~42 kDa hat, wurde eine Bande bei ~90 kDa beobachtet
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das humaner Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1) entspricht.
Application
Forschungskategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Nachweis von Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1)-R132H mit diesem Anti-Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1)-R132H-Antikörper, Klon HMab-1, validiert für Western-Blot, IHC und ICC.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1)-R132S in einer Gruppe von Wildtyp- und mutierten rekombinanten IDH1-Proteinen nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1)-R132S in anaplastischem und diffusem Astrozytom-Gewebe sowie in primärem Glioblastom-Gewebe nachgewiesen (Kato, Y., et al. (2009). Biochem Biophys Res. Commun. 390(3):547-51.).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1)-R132S in transfizierten Glioblastom- und transfizierten LN229-Zellen nachgewiesen (Kaneko, M. K., et al. (2011). Biochem Biophys Res. Commun. 406(4):608-613.).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper ist spezifisch für die R132H-Mutation der Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in MBP-markierter rekombinanter Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1).
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde MBP-markierte rekombinante Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1) im WB nachgewiesen.
Kontrolle
MBP-markierte rekombinante Isocitrat-Dehydrogenase 1 (IDH1)
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200548MABC141SAB3500511
description
clone HMab-1, from mouse
description
clone HMab-1, purified from hybridoma cell culture
description
clone 12D6.1, from mouse
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
Gene Information
human ... IDH1(3417)
Gene Information
human ... IDH1(3417)
Gene Information
human ... IDH1(3417)
Gene Information
human ... IDH1(3417)
clone
HMab-1, monoclonal
clone
HMab-1, monoclonal
clone
12D6.1, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can this antibody be used for both Paraffin embedded sections (P) and frozen sections (FR)? Thanks
    1 answer
    1. The data provided in the citations: Kato, Y., et al. (2009). Biochem Biophys Res Commun. 390(3):547-51 and Kaneko, M. K., et al. (2011). Biochem Biophys Res Commun. 406(4):608-613 show tissue staining in paraffin-embedded sections only.
      At this time, there's no evidence of the successful application of this antibody with frozen sections.