This antibody targets a recombinant fragment within Human Tankyrase (N terminal). The exact target sequence that this antibody is raised against is proprietary.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7D1.2, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7D1.2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG3κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNKS(8658)
General description
Tankyrase-1/TNKS ist ein wichtiges Enzym in den Wnt-Signalwegen. Tankyrase-1/TNKS ist eine Poly-ADP-Ribosyltransferase und fungiert als wichtiger Mediator bei der PARsylierung: ADP-Ribosylierung. Die PARsylierung spielt in den Wnt-Signalwegen eine wichtige Rolle, da die ADP-Ribosylierung von AXIN1 und AXIN2, zwei wichtigen Komponenten des Beta-Catenin-Abbaukomplexes, für den Abbau mittels RNF146 (einer Ubiquitin-Lyase) und Ubiquitinierung und den anschließenden Abbau von Beta-Catenin notwendig ist. Darüber hinaus vermittelt Tankyrase-1/TNKS die PARsylierung von TERF1 und ist daher wichtig für die Regulierung der Telomerlänge. Zudem spielt Tankyrase-1/TNKS aufgrund der Tankyrase-1/TNKS-PARsylierung von anderen Proteinen eine wichtige Rolle beim Vesikel-Verkehr und der subzellulären Proteinverteilung. Tankyrase-1/TNKS wird weit exprimiert und liegt größtenteils im Zytoplasma vor, kann aber auch mit dem Kern, den Spindeln und den Golgi-Apparaten in Verbindung gebracht werden.
~142 kDa beobachtet.
In manchen Lysaten können nicht charakterisierte Banden beobachtet werden.
In manchen Lysaten können nicht charakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das menschlicher Tankyrase-1/TNKS entspricht.
Application
Dieser Anti-Tankyrase-1/TNKS-Antikörper, Klon 7D1.2, ist für die Verwendung in Western-Blots, Immunzytochemie und Immunhistochemie zum Nachweis von Tankyrase-1/TNKS validiert.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Apoptose – Weiteres
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Tankyrase-1/TNKS in HeLa-, A431- und N1H/3T3-Zellen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Tankyrase-1/TNKS in Neuronen und Gliazellen in menschlichem Großhirnrindengewebe, in Purkinje-, Korb- und Granularzellen in menschlichem Kleinhirngewebe und in Neuronen in menschlichem Thalamus-Gewebe nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Tankyrase-1/TNKS in Neuronen und Gliazellen in menschlichem Großhirnrindengewebe, in Purkinje-, Korb- und Granularzellen in menschlichem Kleinhirngewebe und in Neuronen in menschlichem Thalamus-Gewebe nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG3κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 4 µg/ml dieses Antikörpers wurde Tankyrase-1/TNKS in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit 4 µg/ml dieses Antikörpers wurde Tankyrase-1/TNKS in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
what is the amino acid sequence that this antibody is raised against?