Fortfahren mit
MABD79
Anti-FOXG1-Antikörper, Klon 3G11.2
clone 3G11.2, from mouse
Synonym(e):
Forkhead box protein G1, Brain factor 1, BF-1, BF1, Brain factor 2, BF-2, BF2, hBF-2, Forkhead box protein G1A, Forkhead box protein G1B, Forkhead box protein G1C, Forkhead-related protein FKHL1, HFK1, Forkhead-related protein FKHL2, HFK2, Forkhead-relat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3G11.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3G11.2, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXG1(2290)
General description
FOXG1 (forkhead box protein G1) ist auch als Brain factor 1 (BF-1), Brain factor 2 (BF-2), Forkhead-related protein FKHL1 (HFK1), Forkhead-related protein FKHL2 (HFK2) und Forkhead-related protein FKHL3 (HFK3) bekannt. FOXG1 ist ein repressiver Transkriptionsfaktor, der am Etablieren der regionalen Unterteilung des sich entwickelnden Gehirns und der Entwicklung des Telencephalons beteiligt ist. Die Expression von FOXG1 ist auf die Neuronen des sich entwickelnden Telencephalons beschränkt und ist an der angeborenen Variante von Rett-Syndrom (RTTCV) beteiligt.
~52 kDa gemessen
Immunogen
Lineares Peptid, das humanem FOXG1 entspricht.
Application
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Neurale Stammzellen
Weisen Sie FOXG1 mit diesem monoklonalen Maus-Antikörper, Anti-FOXG1-Antikörper & Klon 3G11.2, der zur Verwendung in Western Blot validiert wurde, nach.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wies FOXG1 in 10 µg humanem Kortex- und Rattenhirngewebelysat nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat von Mäusegehirngewebe.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies FOXG1 in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)