Fortfahren mit
MABE340
Anti-MDM2-Antikörper, Klon IF2
clone IF2, from mouse
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
IF2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
IF2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
General description
MDM2 ist eine E3-Ubiquitin-Ligase, die am häufigsten wegen ihrer Rolle bei der Regulierung des Tumor-Suppressors p53 untersucht wird. MDM2 wirkt auf hauptsächlich zwei Wegen als Antagonist gegenüber der Transkriptionsaktivität von p53. Der N-Terminus von MDM2 interagiert mit der Transaktivierungsdomäne von p53 und deaktiviert sie. Außerdem kann die C-terminale E3-Ligaseregion von MDM2 Monoubiquitin an p53 anlagern. In der Folge wird p53 vom Zellkern in das Zytoplasma transportiert, was eine Interaktion von p53 mit DNA-Zielsequenzen verhindert. Ebenso kann MDM2 Polyubiquitin-Ketten an p53 anlagern, was zum Abbau von p53 durch das Proteasom führt. MDM2 kann diese Wirkungen im Zusammenspiel mit dem Protein Mdmx hervorbringen. Insgesamt hemmt MDM2 die Fähigkeit von p53, den Zellzyklus-Arrest oder die Apoptose zu induzieren, und trägt möglicherweise zur Onkogenese bei.
~85 kDa und ~60 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt viele Isoformen von 12–56 kDa, die hochgradig phosphoryliert und ubiquitiniert sein können.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem MDM2 entspricht.
Application
Anti-MDM2 Antikörper, Klon IF2 ist ein monoklonaler Mausantikörper für den Nachweis von MDM2, auch bekannt als E3-Ubiquitin-Protein-Ligase Mdm2 oder Hdm2, und wurde in WB und IHC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Western-Blot-Analyse: Bei einer repräsentativen Charge wurde MDM2 in Raji-, HepG2- und Molt-4-Zelllinien detektiert.
Immunhistochemische Analyse: Bei einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde MDM2 in menschlichem Prostatakarzinomgewebe nachgewiesen.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers detektierte MDM2 auf 10 µg A431-Zelllysat.
Kontrolle
A431-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4501849MABE281WH0004193M1
description
clone IF2, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
clone 2A10, from mouse
description
clone 1A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
clone
IF2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2A10, monoclonal
clone
1A7, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)