Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 431,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1C10, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRP6(4040)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde LRP6 in 10 µg HEK293-Zelllysat nachgewiesen. Für optimale Ergebnisse sollte der Endanwender diesen Antikörper stärker verdünnen.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description clone 1C10, from mouse | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone A59, from mouse |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 1C10, monoclonal | clone 1D11, recombinant monoclonal | clone A59, monoclonal |
| Gene Information human ... LRP6(4040) | Gene Information human ... LRP6(4040) | Gene Information human ... LRP6(4040) |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?