Fortfahren mit
MAPK8960C
MultiScreen-Stanzen-Kit für 12 x 75-mm-Röhrchen
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Usage:
Manual
Storage temp.:
room temp
Shipped in:
ambient
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
MultiScreen-Stanzen-Kit und Zubehör
Patentierte Stanzspitzen entfernen jeden Filter einzeln aus dem Well und verhindern so das Risiko einer Kreuzkontamination.
Die MultiScreen-Stanze besteht aus einem Stanzengriff, einer verschieblichen Stanzenträgerplatte, einem Stanzenverteiler und einem 8-teiligen Gestell für Proben.
Nach Abschluss des Assays können Sie mit der Stanze und den Einweg-Stanzspitzen die Filter aus acht Wells einer MultiScreen-Platte gleichzeitig entnehmen und diese in acht Szintillationsfläschchen zur Szintillation oder zur Detektion von Gammaradiotopen verteilen.
Die patentierten Stanzspitzen nehmen jeden Filter einzeln aus dem Well, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination eliminiert und die Reproduzierbarkeit erhöht wird.
Other Notes
Multi-Stanze
1-mm-Gestell für 12 x 75-mm-Röhrchen
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAPK8960BMAMP09608MADP19650
description
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
description
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
description
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
description
These disposable punch tips are used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes.
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 50 sheets
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
product line
-
product line
MultiScreen®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)