Fortfahren mit
MASVFCASE
Portable case
For use with MAS-100 VF®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.11
UNSPSC Code:
41103403
Feature:
portable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
portable
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 VF®
General description
The Portable case is an additional accessory for MAS-100 VF®, used for safe transport of the equipment. The carrying case provides space for one MAS-100 VF® air sampler including perforated lid and dust cover, USB memory stick, allen key, battery charger and documentation sheets such as Feller table and calibration certificates.
Application
The Portable case is used for safe carrying of MAS-100 VF® sampler that finds application in air sampling in Pharmaceutical and Personal care industries as well as Food, Beverage and Environmental applications.
Legal Information
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAVFA4VP2
description
For use with MAS-100 VF®
description
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
feature
portable
feature
-
compatibility
for use with MAS-100 VF®
compatibility
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)