Merck
MCSL30S01
Durapore®, 5,0 µm, Millidisk®-Kartusche
Millidisk® 30, filtration area 1500 cm2, hydrophilic
Synonym(e):
Millidisk Cartridge 30-stack 5.0 μm Hydrophilic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Durapore®, 5,0 µm, Millidisk®-Kartusche, Millidisk® 30, filtration area 1500 cm2, hydrophilic
material
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Millidisk® 30
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millidisk®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
75 L/min flow rate at 2.1 bar (ΔP)
technique(s)
prefiltration: suitable
filtration area
1500 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
5.0 μm pore size
input
sample type liquid
bubble point
≥138 mbar (2 psig), air with water at 23 °C
cartridge code
not applicable
Quality Level
Analysis Note
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥200 ml Wasser
Gravimetric Extractables: using sterilized device after 24 hours in water at controlled room temperature
General description
Device Configuration: Filterelement
Stack Design: 30 Stak
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Packaging
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Preparation Note
Sterilization Method
5 In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 60 min bei 135 °C; 5 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany