Merck
MDRPNP410
MultiScreen Solvinert 96-Deepwell-Platten
Clear, Non-Sterile, 0.45 µm pore size, Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 10 plates, volume 1.9mL with prefilter
Synonym(e):
96-Well-Solvinert, Deep-Well-Solvinert-Platte, Solvinert-96-Well-Platte
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.13
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
PTFE membrane
clear polyolefin copolymer plate
flat bottom wells
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Verwendung
Manual
Leistungsmerkmale
hydrophobic
lid: no
Verpackung
pkg of 10 plates
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Methode(n)
Organic solvent filtration : suitable
analytical sample preparation: suitable
precipitation assay: suitable
Höhe
40.7 mm
Länge
128 mm
Breite
85.5 mm
Filtrationsfläche
0.28 cm2
Plattengröße
96 well
Maximales Well-Volumen
1.9 mL
Arbeitsvolumen
1.8 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Bindungsart
low binding surface
Kompatibilität
manifold only
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: RP
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Anwendung
Forschungskategorie
Assays
Maximal 3,000 x g
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
Rechtliche Hinweise
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.