Fortfahren mit
MILLICL-TRIAL
Millicell® Cloud Subscription
Free Trial subscription to access Millicell® Cloud
Synonym(e):
Cloud application, Cloud storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
MILLICL-TRIAL offers free 6-month subscription to Millicell® Cloud features. MILLICL-1YR and MILLICL-5YR offer 1-year and 5-year subscription, respectively. Purchase Order of MILLICL-TRIAL is required to to activate the free trial subscription.
Application
Millicell® Cloud subscription adds Cloud connectivity to digital instruments, such as the Millicell® DCI, Millicell® ERS 3.0 Digital Voltohmmeter and Scepter™ 3.0 Handheld Cell Counter.
Features and Benefits
Data archiving, Plate maps for Millicell® ERS 3.0, Trend analysis, Cell Confluency analysis, Scepter™ histograms, Scepter™ experimental templates.
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scepter is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millicell® Cloud Subscription
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)