Fortfahren mit
MISEMEMFR
MilliSentials Aliquoting Pipette Controller Membrane Filters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.57
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32160701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
pore size
0.22 μm pore size
General description
This item is a replacement part for the MilliSentials Aliquotting Pipette Controller.
Application
For use with MilliSentials Aliquoting Pipette Controller.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MISESINZIMISEPTC0NZ333905
description
-
description
-
description
-
description
spare membrane filters 0.2 μm, sterile
pore size
0.22 μm pore size
pore size
-
pore size
-
pore size
0.2 μm pore size
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)