Fortfahren mit
MP0DDSPMAN3
Millistak+® Pod Einwegverteiler
hydrophilic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103801
eCl@ss:
32150319
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Millistak+®
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 3 racks
manufacturer/tradename
Millistak+®
input
liquid
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MP0DDSPMAN2MTUBEKITL1MCE3507FS1
description
hydrophilic
description
hydrophilic
description
-
description
CE35, cellulose, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
-
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millistak+®
packaging
pkg of 3 racks
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
input
liquid
input
sample type liquid
input
-
input
sample type liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millistak+® Pod Einwegverteiler
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)