MP0DPIL0T
Eigenschaften
304 stainless steel
400
Millistak+®
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
for use with Pod Filters
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Millipore
Pilotmaßstabhalter
MP0DSYS1B
Prozessmaßstabhalter
MP0DSYS1N
MP0DSYS3A
-
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
silicone seal, 316L stainless steel
316L stainless steel , silicone seal
300
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
accessory
MP0DPIL0TX
Pilothalterexpansions-Kit
For Pod configurations up to 5.5 m2
HGTC150EP
Hygienedichtungen für Kartuschengehäuse, 3,81 cm EPDM
MP0DADPTF
Einwegadapterkit 6 Durchgangsadapter, erforderlich bei Verwendung von MP0DDIVERTR
MP0DADAPT
Einweg-Adapterkit, 3 Durchgangsadapter, 3 Blindadapter
MP0DDIVERTR
Einweg-Ablenkplatte
related product
YY2004045
Clamp 1,5-Zoll-T.C.
YY2004055
1,5-Zoll-TC-Silikondichtung
MP0DMANSPV
Manifold Spool, 1.5 in. x 13.16 in. Length
MP0DMANSPH
Manifold Spool, 1 in. x 6.60 in. Length
Verwandte Kategorien
Bioprozess-Systeme
Filtration für die Bioprozesstechnik