Fortfahren mit
MP0DSYS1A
Prozessmaßstabhalter
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Synonym(e):
Process Scale Holders 1 Rack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
316L stainless steel , silicone seal
manufacturer/tradename
Millistak+®
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Application
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; Gem® valves
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GEM is a registered trademark of Welch Vacuum Technology
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MP0DSYS3AMP0DSYS1BMP0DSYS1N
description
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
description
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
description
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
description
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
fitting
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
fitting
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
material
316L stainless steel , silicone seal
material
silicone seal, 316L stainless steel
material
316L stainless steel , silicone seal
material
silicone seal, 316L stainless steel
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prozessmaßstabhalter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)