Fortfahren mit
MPVL04GH2
Millipak® 40 Gamma Gold Capsule Media: Sterile Durapore® 0.1 µm
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
Synonym(e):
Durapore® 0,1 µm, Millipak® Kapsel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Millipak-40-Filtereinheit 0,1 µm 1/4"-Schlaucholive beidseitig mit Füllglocke, steril, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
Quality Segment
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate support, polycarbonate housing
sterility
sterile
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
200.0 cm2
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
impurities
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm
bubble point
≥70 psi (4830 mbar), air with water at 23 °C
fitting
6 mm (1/4 in.) inlet hose barb, 6 mm (1/4 in.) outlet hose barb
shipped in
ambient
General description
Gerätekonfiguration: Gammabeständige Goldkapsel
Packaging
Blister
Preparation Note
Dieses Produkt enthält eine Durapore®-Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
3 Autoklavenzyklen von 90 Min. bei 123 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Analysis Note
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM®-F838-Methode.
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit einer Wassermenge von ≥200 mL
Gravimetrisch bestimmte extrahierbarer Substanzen: nach Spülen mit 200 mL Wasser und 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Bioprocessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Benetzungsanweisungen für Filtereinheiten mit Durapore®-Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten und lokalen Vorschriften entsorgen.
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MPVL04GF2MPVL02GH2MPGL04GH2
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
pore size
0.1 μm
pore size
0.1 μm
pore size
0.1 μm
pore size
0.22 μm
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
Millipak®
product line
Millipak®
product line
Millipak®
product line
Millipak®
filtration area
200.0 cm2
filtration area
200.0 cm2
filtration area
100.0 cm2
filtration area
200.0 cm2
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)