Fortfahren mit
MSIPN45
Multiscreen® 96-Well-Platten, hydrophobe PVDF-Membran
pore size 0.45 μm, non-sterile
Synonym(e):
Filterplatte
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 347,00
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.430,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
flat bottom wells, Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate
Pore size:
0.45 μm pore size
Sterility:
non-sterile
Binding type:
high binding surface
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
€ 347,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
flat bottom wells, Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate
description
Non-sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for Protein Interaction Assays, Avidin-biotin Linkages & DNA-binding Proteins. Comes in a pack of 50.
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Automated
feature
hydrophobic, lid
packaging
pkg of 10 plates
technique(s)
ELISA: suitable, ELISPOT: suitable, activity assay: suitable (protein interaction), cell based assay: suitable, dot blot: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Immobilon®-P
pore size
0.45 μm pore size
binding type
high binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Filtercode: IP
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Forschungskategorie
Nukleinsäure
Assays
Protein
Radionukleotide
Physical form
Farbcode: Transparent
Other Notes
Automationskompatibel: Ja
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSBVN1B50MSIPN4W50MVHVN4525
description
pore size 0.45 μm, non-sterile
description
pore size 1.2 μm, non-sterile
description
pore size 0.45 μm, non-sterile
description
pore size 0.45 μm, non-sterile
binding type
high binding surface
binding type
low binding surface
binding type
high binding surface
binding type
low binding surface
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
pore size
0.45 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
material
flat bottom wells, clear acrylic plate, Durapore PVDF membrane
material
flat bottom wells, Durapore PVDF membrane, white Barex® titanium dioxide plate
material
white acrylic plate, Durapore PVDF membrane, flat bottom wells
material
flat bottom wells, Durapore PVDF membrane, polypropylene plate
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
0.1-2 mL
feature
lid, hydrophobic
feature
lid, hydrophilic
feature
hydrophobic, lid
feature
hydrophilic, lid: no
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)