Fortfahren mit
MWTM
mPAGE® Mini Wet Transfer Module
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105305
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
General description
The mPAGE® Mini Wet Transfer Module is a replacement part for the mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS).
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MWTCMWTSMGT
description
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
description
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
description
for transfer of proteins from a mini acrylamide gel to blotting membrane, accommodates two wet transfer cassettes
description
for electrophoresis of precast gels or hand cast polyacrylamide gels
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gels cast with mPage® Gel Caster
  • Other precast gels with cassette dimension 8 x 10 cm
  • mPAGE® Bis-Tris Precast Gels
  • mPAGE® Mini Wet Transfer System
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
packaging
1 ea of (for running 2 or 4 gels)
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)