Fortfahren mit
MXPELCVHP
VHP cables set for Milliflex electrical hub
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
3 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 657,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32014001
€ 657,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Milliflex®
Quality Segment
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
pharmaceutical(s)
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MMTUGUIDEMXPELEHUBMXPTUBVHP
description
-
description
for use with Milliflex Oasis® systems
description
-
description
The VHP tube set for the Milliflex fluidic hub is usable for pharmaceutical product analysis, bioburden testing and water monitoring.
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with Milliflex Oasis® systems
compatibility
standard for VHP, for use with MILLIFLEX®
compatibility
for use with Milliflex®, standard for VHP
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex®, PyroDetect
manufacturer/tradename
Milliflex®
Quality Level
100
Quality Level
SP1
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)