Fortfahren mit
MXPESP5VT
Fluorelastomer-O-Ring und Stopfendichtung
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fluoroelastomer
Quality Segment
packaging
pkg of 5 numbers
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type wine
sample type dairy
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Fluorelastomer-O-Ring und Stopfendichtung sind Zubehörteile des MicropreSure®-Probennehmers. Der MicropreSure® Probennehmer ist ein Online-Probennehmer zur Vereinfachung der mikrobiologischen Inprozess-Kontrolle. Das Design ist einfach und schützend, damit Proben direkt an der Entnahmestelle aseptisch verarbeitet werden können, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert wird. Fluorelastomer-O-Ring und Stopfendichtung unterstützen den dichten und leckfreien Fluss der Probe.
Application
Der Fluorelastomer-O-Ring mit Stopfendichtung wird für Keimbelastungsprüfungen bei der In-Prozess-Probenahme und -Filtration von wässrigen Flüssigkeiten wie Bier, Milchprodukten, Mineralwasser, Softdrinks, Apfelwein, Sportgetränken und Wein sowie bei der Analyse von Pharmazeutika verwendet.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXPESP5EPMXPESP50RMSHAWGS48
description
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid cultivation)
material
fluoroelastomer
material
EPDM rubber
material
silicone
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) , gridded filter, polycarbonate , high-density polyethylene support
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
EQ1
Quality Level
400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)