Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Die kompakte Milliflex Plus-Vakuumpumpe rationalisiert die Filtration und beschleunigt damit die QC-Analyse. Die Milliflex Filtereinheiten und die Milliflex Plus-Vakuumpumpe stellen zusammen eine integrierte Lösung für zuverlässige, genaue Ergebnisse in Großproduktionsbereichen bereit.
Die Desinfektion ist einfach durchzuführen, so dass der Arbeitsablauf nur minimal unterbrochen wird. Um die Durchsatzleistung noch weiter zu steigern, kann ein Arbeitsplatz mit bis zu drei Milliflex PLUS-Pumpen eingerichtet und von einem einzigen Anwender bedient werden. Tests haben ergeben, dass 3 Milliflex PLUS-Pumpen schneller arbeiten als ein Sechsfachständer.
Unterstützung und Service
{HCompany} bietet technische Unterstützung und ein umfassendes Serviceangebot, um Ihre QC-Ressourcen zu schonen und die Implementierung Ihrer MilliFlex Plus-Einzelpumpe in die tägliche Testroutine zu erleichtern. Unsere erfahrenen Teams stehen jederzeit für Sie bereit.
Die Desinfektion ist einfach durchzuführen, so dass der Arbeitsablauf nur minimal unterbrochen wird. Um die Durchsatzleistung noch weiter zu steigern, kann ein Arbeitsplatz mit bis zu drei Milliflex PLUS-Pumpen eingerichtet und von einem einzigen Anwender bedient werden. Tests haben ergeben, dass 3 Milliflex PLUS-Pumpen schneller arbeiten als ein Sechsfachständer.
Unterstützung und Service
{HCompany} bietet technische Unterstützung und ein umfassendes Serviceangebot, um Ihre QC-Ressourcen zu schonen und die Implementierung Ihrer MilliFlex Plus-Einzelpumpe in die tägliche Testroutine zu erleichtern. Unsere erfahrenen Teams stehen jederzeit für Sie bereit.
Application
Analyse von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika, pharmazeutischen Produkten; Bioburdentests; Wasserkontrolle
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?