Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
25169090
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex® Quantum
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Application
The Milliflex Quantum validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milliflex Quantum Validation Protocol
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?