Fortfahren mit
MXRJ2000TL
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ temp sensor, load cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Quality Segment
product line
Mobius®
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
weight
953 kg
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)