Fortfahren mit
MXRPCNA1K2K
Power Cord, Power MIX 1000/2000 Control Box, NA, 125V, 20A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
125 V, 20 A
Quality Segment
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXRPCNA125MXRPCUKMXRPCEU
description
-
description
-
description
-
description
-
AC/DC input
125 V, 20 A
AC/DC input
125 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
-
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)