Fortfahren mit
NA02A
Maus-Anti-2,2,7-Trimethylguanosin-mAb-Agarose-Konjugat (K121)
suspension (Liquid), clone K121, Calbiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 700,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
K121, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
—
Citations:
-
€ 700,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
K121, monoclonal
form
suspension (Liquid)
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Affinity Purification
Immunoprecipitation (15 µL beads/sample)
Immunoprecipitation (1-2 µg/mL)
Immunocytochemistry
Paraffin Sections)
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Aufgereinigter monoklonaler Antikörper der Maus, der durch die Immunisierung von BALB/c-Mäusen mit dem spezifizierten Immunogen und das Fusionieren von Splenozyten mit NS-1-Myelomzellen der Maus erzeugt wird. an Agarose konjugiert Erkennt die exponierte 5′-Cap-Struktur (2,2,7-Trimethylguanosin) der snRNA (kleine nukleäre RNA, small nuclear RNA).
Dieses Maus-Anti-2,2,7-Trimethylguanosin-mAb- (K121) Agarose-Konjugat ist zur Verwendung bei Affinitätsaufreinigung, Immunpräzipitation, Immunzytochemie und Paraffinschnitten zum Nachweis von 2,2,7-Trimethylguanosin validiert.
Erkennt die exponierte 5′-Cap-Struktur (2,2,7-Trimethylguanosin) der snRNA (kleine nukleäre RNA, small nuclear RNA). Erkennt außerdem mRNA mit 7-Methylguanosin-Cap.
Immunogen
2,2,7-Trimethylguanosin
Application
Affinitätsaufreinigung (siehe Anwendungsreferenzen)
Immunpräzipitation (15 µl Beads/Probe)
Immunpräzipitation (1–2 µg/ml; siehe Anwendungsreferenzen)
Immunzytochemie (Kat.-Nr. NA02)
Paraffinschnitte (Kat.-Nr. NA02)
Physical form
in PBS
Analysis Note
Negativkontrolle
Transfer-RNA (tRNA)
Positivkontrolle
Heterogene nukleäre RNA (hnRNA)
Other Notes
Casciola-Rosen, L.A. et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 30757-30760.
Krainer, A.R. 1988. Nuc. Acids Res.16, 9415.
Luhrmann, R. 1988. Birntiel, M.L. (Hrsg.) Springer-Verlag, Berlin und Heidelberg. 71.
Reddy, R. und Busch, H., 1988. Birnstiel, M.L. (Hrsg.) Springer-Verlag, Berlin und Heidelberg. 1.
Krainer, A.R. und Maniatis, T. 1985. Cell42, 725.
Kramer, A. et al. 1984. Cell38, 299.
Lerner, M.R. et al. 1980. Nature283, 220.
Erkennt außerdem mRNA mit 7-Methylguanosin-Cap. 2,2,7-Trimethylguanosin-(Ab-1) reagiert bei menschlichen, Mäuse- und Ratten-Proben. Dieser Antikörper reagiert mit der exponierten 5′-Cap-Struktur der snRNA und kann für die Aufreinigung von snRNP mittels Immunaffinitätschromatographie verwendet werden. Alle wichtigen snRNP binden an die Säule mit dem monoklonalen Antikörper und können durch Waschen mit 7-Methylguanosin schonend eluiert werden. Der Antikörper sollte für optimale Ergebnisse in den einzelnen Probentypen titriert werden.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZMS1229MABE302OP01A
description
suspension (Liquid), clone K121, Calbiochem®
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone K121, from mouse
description
suspension (Liquid), clone Y13-259, Calbiochem®
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
clone
K121, monoclonal
clone
K121, recombinant monoclonal
clone
K121, monoclonal
clone
Y13-259, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)