Fortfahren mit
NM0040
NovaSeal End Cover Pinch Pipes
1/2 in. ID x 3/4 in. OD - 200 pack
Synonym(e):
Silicon protection cover for crimped pinch pipes
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NM0039NM0041NM0002PK100
description
1/2 in. ID x 3/4 in. OD - 200 pack
description
1/4 in. ID x 1/2 in. OD - 200 pack
description
3/8 in. ID x 5/8 in. OD - 200 pack
description
for 1/2-3/4" (ID-OD) tubes - 100 pack
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
compatibility
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal End Cover Pinch Pipes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)