Merck
P2B008A05
Pellicon® 2-Ultrafiltrationsmodul, Standardkassette, Biomax®
filtration area 0.5 m2, NMWCO 8 kDa
Synonym(e):
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module Biomax-8 A 0.5 m2
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Höhe
1.5 cm (0.6 in.)
Länge
21 cm (8.3 in.)
Breite
17.8 cm (7.0 in.)
Filtrationsfläche
0.5 m2
Nennfläche der Membran
0.5 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax®
Porengröße
8 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14
Allgemeine Beschreibung
The Pellicon® 2 Ultrafiltration BIOMAX 8 Cassette sets the standard in cassette-style tangential flow filtration devices. P2B008A05 was designed with process scale-up and applications development in mind.
Millipore′s BIOMAX 8 polyethersulfone membrane has void-free structures that guard against leakage of solutes through microdefects normally associated with voids beneath the thin skins of conventional UF membranes. These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention. These void-free membranes provide the advantages of fast, high yield processing and smaller systems.
The Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration BIOMAX Module feature a filtration area of 0.5 m2 with a pore size of 8 kDa NMWCO.
Anwendung
Concentration, desalting or buffer exchange of:
  • Protein solutions
  • Polysaccharide solutions
  • Virus suspensions
Harvest, washing or clarification of:
  • Cell cultures and lysates
  • Colloidal suspensions
  • Viral cultures
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Type A screen (tight screen)
  • Leading-edge void- free membranes to match virtually any separation challenge
  • Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
  • Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
  • Predictable, fast, scale-up
  • True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
  • Brings higher resolution, improved yields and superior back-pressure resistance
  • Ultracel membranes are composite membranes cast on a microporous substrate for defect-free membranes with superior
Hinweis zur Analyse
Gravimetric Extractables: after a water flush
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2