Fortfahren mit
PBCC06210
Biomax® 5 kDa Ultrafiltration Discs
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Filter Diameter: 63.5 mm Amicon® Bioseparations
Synonym(e):
Ultrafiltrationsscheiben, 5 kDa NMW
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
5 kDa NMWCO
Material:
polyethersulfone membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
63.5 mm
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PES-Membranfilter, 5 kDa NMWCO, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Filter Diameter: 63.5 mm Amicon® Bioseparations
material
polyethersulfone membrane
Quality Segment
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Biomax®
technique(s)
Diafiltration: suitable, protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
63.5 mm
filter diam.
63.5 mm
filtration area
28.7 cm2
pore size
5 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Filtercode: PBCC
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration: Ultrafiltrationsscheiben
Setzen Sie Ihre Amicon-Rührzelle mit der Membran Ihrer Wahl zusammen. Geschnittene Ultrafiltrationsmembranscheiben sind als Ultracel-regenerierte Cellulose und Biomax-Polyethersulfon (PES) erhältlich. Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen und Durchmessern erhältlich.
Ultracel regenerierte Cellulose-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen von verdünnten Lösungen empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen sorgt für die höchstmögliche Rückhaltung kombiniert mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
Biomax PES-Membranen werden für das Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumina von stärker konzentrierten Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen.
Durapore PVDF Mikrofiltrations-Membranscheiben sind mit Porengrößen von 0,1 µm, 0,22 µm oder 0,45 µm und einem Durchmesser von 63,5 mm oder 75 mm erhältlich.
Eigenschaften und Vorteile:
•Folgende Scheibendurchmesser sind u.a. erhältlich: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
•Sowohl Ultracel-, Durapore- als auch Biomax-Membranen sind in einer Vielzahl an Porengrößen erhältlich, um Ihren Abscheidungsanforderungen zu entsprechen
•Kompatibel mit Amicon-Rührzellen
Anwendungen:
Konzentrieren, Pufferaustausch, Entsalzen
Application
5 kDa NMWL, Biomax Polyethersulfon, 63,5 mm Durchmesser
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PBCC04310PBCC04710PBCC07610
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Filter Diameter: 63.5 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Filter Diameter: 44.5 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Filter Diameter: 47 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Filter Diameter: 76 mm Amicon® Bioseparations
pore size
5 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
diam.
63.5 mm
diam.
44.5 mm
diam.
47 mm
diam.
76 mm
manufacturer/tradename
Biomax®
manufacturer/tradename
Biomax®
manufacturer/tradename
Biomax®
manufacturer/tradename
Biomax®
material
polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
filter diam.
63.5 mm
filter diam.
44.5 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
76 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PES-Membranfilter, 5 kDa NMWCO
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)