Merck
PBGC06210
Ultrafiltrationsscheiben, 10 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Synonym(e):
PES-Membranfilter, 10 kDa NMWCO
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Biomax®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Durchmesser
63.5 mm
Filterdurchm.
63.5 mm
Filtrationsfläche
28.7 cm2
Porengröße
10 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Ultrafiltrationsmembranen bestehen in der Regel aus regenerierter Cellulose oder Polyethersulfon (PES). Welches Material gewählt wird, hängt größtenteils von der Kompatibilität der Probe ab. Die Ausschlussgrenze des nominalen Molekulargewichts (Nominal Molecular Weight Cut-Off, NMWCO) der gewählten Membran hängt vom Molekulargewicht des herauszufilternden Makrosoluten ab. Die Auswahl der Membran hat einen starken Einfluss auf die Leistung. Bei Verwendung von regenerierter Cellulose sollte die NMWCO in der Regel 2–3 Mal geringer sein als das Molekulargewicht des herauszufilternden Soluten und bei Biomax® PES-Membranen 4–5 Mal geringer. Für die Diafiltration werden Ultrafiltrationsmembranen in Zentrifugen oder druckbetriebenen Geräten wie der Amicon® Rührzelle eingesetzt, um einen effizienten Pufferaustausch zu gewährleisten. Anders als Dialyseschläuche können Ultrafiltrationsmembranen sowohl für die Probenkonzentration als auch für den Pufferaustausch verwendet werden, wodurch Probenübertragungen minimiert und Probenverluste reduziert werden können.
Anwendung
Ultrafiltrationsscheiben, 10 kDa NMW, werden mit der Ultrafiltrationseinheit bei Schizosaccharomyces japonicus zur Rückgewinnung und Aufreinigung von Polysacchariden nach der alkoholischen Gärung verwendet.
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Valentina Millarini et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(10) (2020-10-08)
Nowadays commercial preparations of yeast polysaccharides (PSs), in particular mannoproteins, are widely used for wine colloidal and tartrate salt stabilization. In this context, the industry has developed different processes for the isolation and purification of PSs from the cell wall
Verwandter Inhalt
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.
The Amicon® Stirred Cell family of pressure-driven filtration devices provide an ideal solution for concentrating and buffer-exchanging large volumes of macrosolutes. These devices are available in multiple sizes to offer a wide range of processing volumes. Additionally, to accommodate expansion to even larger processing volumes, an external reservoir can be attached to any Amicon® Stirred Cell. Unlike ultrafiltration with tangential flow filtration (TFF) devices, which are manufactured with pre-sealed membranes, the Amicon® Stirred Cells use membrane discs, which are easily exchanged to match changing sample preparation needs.